Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen mit oder, ohne Gewindestutzen
51.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
25 l
60 L
Beschreibung
Besonders dickwandige, robuste Vorratsflasche mit stabilem Tragegriff für sicheren Transport und Lagerung. Bedruckt mit blauer Literskala. Das Be-/Entlüftungs-Ventil (Zubehör) lässt Luft in den Behälter eindringen, um ein Vakuum in der Flasche zu vermeiden. Der Kanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Über einen Gewindestutzen kann ein Ablasshahn oder anderes Zubehör mit 3/4 in. Innengewinde/Überwurfmutter angeschlossen werden.
- HDPE
- Flaschen-Öffnungs-Durchmesser 50 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Deckel, 1 Griff, Gewindestutzen |
Material | HDPE |
Transparenz | Ja |
Gewindegröße (metrisch) | 50 mm |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 330 mm |