Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper
Bietet luftdichte Abdeckungen
343.00 € - 1150.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Gerader Stopfenstopper
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10036671
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
224100-330
Rot Naturkautschuk Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,5cm Innendurchmesser, 3cm Außendurchmesser Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12811144
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
W224100-173
Grau Butylgummi Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3cm Innendurchmesser, 2cm Außendurchmesser
343.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788919
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
224100-072
Grau Butyl/Isoprengummi Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0,7 cm Innendurchmesser, 1,3 cm Außendurchmesser
1150.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
  • Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Gerader Stopfenstopper
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper