Learn More
Absperrhahn und Abdeckung für Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung
Beziehen Sie Ersatzteile für den Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung
398.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10326231
|
Thermo Scientific Nalgene
715311-0250 |
Abdeckung für Anschluss am Exsikkator, Polycarbonat |
398.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Beziehen Sie Ersatzteile für Absperrhähne und die Abdeckung für den Nalgene™ Trockenschrank aus durchsichtigem Polycarbonat, Kat.-Nr. 5311-0250.Der Nalgene™ Exsikkator aus durchsichtigem Polycarbonat in klassischer Ausführung hält eine luftdichte Abdichtung ohne Vakuumfett aufrecht und kann mit oder ohne Vollvakuum verwendet werden. Er ist eine hervorragende Alternative zu Glas.
Beschreibung:
- Ersatz-Absperrhahn für Nalgene Exsikkator, Artikelnummer 5311-0250
- Ersatzabdeckung für Nalgene Exsikkator, Artikelnummer 5311-0250