Learn More
Buerkle™ Stop-It™ Schlauchklemme mit Easy-Click Verschluss
Mit diesen Schlauchklammern können Sie den Fluss von Flüssigkeiten und Gasen regulieren. Der Buerkle™ Easy-Click™ Verschluss verfügt über eine Rändelschraube für stufenlose, feine Durchflussregulierung oder komplettes Stoppen des Durchflusses. Der Verschluss drückt den Schlauch breitflächig gegen die Hakenmuffe, um eine Beschädigung des Schlauchs zu vermeiden.
Marke: Buerkle™ 8619-0205
6.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Easy-Click-Verschluss – „stop-it“ kann in jeder Position geöffnet und geschlossen werden – ohne lästiges Auf- und Zuschrauben. Hochwertiges Material – die Schlauchklemme „stop-it“ ist aus dem hervorragend wärme- und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF gefertigt. Die Klemme besteht aus verzinktem Stahl.Spezifikation
Easy Click Verschluss | |
20 mm Flexibler Schlauch | |
50/Waage | |
20 mm | |
160 °C |
PVDF, Stahl, verzinkt | |
Kann verwendet werden, wenn der Fluss in Flüssigkeits- oder Gasleitungen reguliert oder unterbrochen werden muss | |
20 mm | |
Blau |