Learn More
Seward™ Beutel für Stomacher™ Labormischer
Artikelnummer. p-149199
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 bis 80 ml
80 bis 400 ml
Beschreibung:
Runder Boden; Standard
Runder Boden; Verschluss
Runder Boden; mit Sieb
Viereckiger Boden, Standard
Viereckiger Boden, Standard, kein Sieb oder Verschluss
Viereckiger Boden, Verschluss
Viereckiger Boden, mit Sieb
Anzahl pro Packung:
200
250
500
Packungsgröße:
200 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10657975
Marke: Seward™ BA6041
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für eine optimale Vermischung der Proben
  • Das Sortiment an Stomacher-Beuteln besteht aus hochwertigem, lebensmitteltauglichen, nativem LDPE-Granulat, das bis zu einer Schichtdicke von 65 µm extrudiert ist
  • Strapazierfähige Beutel sind auch für das Entnehmen von Proben in großen Mengen mit einer Schichtdicke von 80 µm erhältlich; sterile (gammabestrahlte) Polyethylen-Beutel; die Beutel haben einen Drahtverschluss an der Oberseite für die kurzfristige Lagerung.
  • Die Filterbeutel sind innen mit einem Kunststoffgitter ausgestattet, das es einfach macht, Proben zu pipettieren, die eine große Menge an Schmutz produzieren
  • Einkammerbeutel für den Einsatz in Labor-Mischern; Inhaltssterilität gewährleistet durch urheberrechtlich geschützten, abreißbaren Sterilbarriereverschluss der Beutel
  • Hochtransparentes und durchstechfestes, extrudiertes Polyethylen-Reinmaterial
  • Einfach das perforierte Ende an der Oberseite des Beutels aufreißen, den Beutel entnehmen und mit dem Seward Beutelöffner öffnen, das zu analysierende und zu verarbeitende Material einlegen
  • Beutel erhältlich für Probengröße 25 μl - 4500 ml
‡Für das nicht mehr lieferbare Modell 400 (14-550-5G, -5H). Beutel für Modell 400C eignen sich auch für das Modell 400.
Spezifikation
Beschreibung Viereckiger Boden, Standard
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 80 bis 400 ml
Verschlusstyp Keine
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung
Zur Verwendung mit (Geräte) Stomacher 400 und alle anderen 400-ml-Paddelmixer
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 65 μm
Anzahl pro Packung 500
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Abmessungen (L x B) 305 mm x 177 mm
Breite (metrisch) 177 mm
Produkttyp Labormischerbeutel