Learn More
Heidolph instruments X10 Evaluierungsset Magnetrührstäb fü Kolben .
Marke:  Heidolph instruments 509-58300-00
Artikelnummer. 11731679
  • 183.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
2 x kreuzförmige 10 mm-Rührstäbe, 2 x kreuzförmige 16,5 mm-Rührstäbe, 2 x ellipsenförmige 25 mm-Rührstäbe, 2 x ovale 40 mm-Rührstäbe, 2 x ovale 50 mm-Rührstäbe
10/Pckg.