Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rührer mit PTFE-Rührblatt und Kupplungszapfen
Rührer aus präzise kalibriertem Glasröhrchen
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 06315015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geschliffene und polierte Lageroberfläche
- Wellendurchmesser: 10 mm
- Journal: 8 mm Durchmesser x 40 mm Länge
- Mit Schnappverschluss zum Austausch der PTFE-Klingen
- Klinge: PTFE (gestanzt)
- Rührwelle aus DURAN™ Schlauch
Spezifikation
Klinge 115 x 4 x 25 mm | |
Bohrungsnr 6, Durchmesser 7 mm | |
DURAN™ Schläuche |
515 mm | |
PTFE-Blatt und -Journal |