Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe Artikelnummer.: 10682415
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10682415
L
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 10682415
Marke: Kimberly-Clark™ 99213
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimtech™ Sterling™ beidseitig verwendbare Nitrilhandschuhe bieten eine ausgezeichnete Kontaminationskontrolle mit innovativem, hautschonendem Nitril für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind puder- und latexfrei und verfügen über Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimieren Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden
  • Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit zertifiziertem Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und grau
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, ISO 16604
Klassifikation PSA-Kategorie III
Accelerator Free Yes
Farbe Grau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 3.1 mil (Cuff)
Dicke (metrisch) 0,09 mm Mittelfinger, 0,08 mm Handfläche, 0,07 mm Manschette
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in Biowissenschaften, Universitätslaboren, Forensik und der nicht sterilen Arzneimittelherstellung
Menge 150/Packung
Beständig gegen Durchstich und Abrieb, Chemikalien, Viren
Zugfestigkeit 38 bis 42 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Länge (metrisch) 244 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Sterling Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe >