Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11925457 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11925457
Marke: Sampling Systems™ 8060H1001S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb der Pulverschüttung.
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Spezifikation
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 1 ml
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 21 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 1000 mm