Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Single Use Production and Sampling Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17504626 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 17504626
Marke: Sampling Systems™ 8286A150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These SteriWare™ Single Use Production and Sampling powder Scoops are ideal for sampling, production and laboratory work. The complete range is made to the highest standards.
  • SteriWare™ Pulverschaufeln mit flachem Boden sind freistehende Schaufeln zur einmaligen Verwendung für den Einsatz in GMP-Produktionsbereichen.
  • Sie eignen sich perfekt für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
  • Diese Pulverschaufeln werden in einem Reinraum nach höchsten Standards hergestellt.
  • Vom ergonomischen Design bis hin zur branchenführenden Dokumentation sind diese Schaufeln ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und Lebensmittelfabriken.
  • Das robuste Design und der ergonomische Griff sorgen für eine einfache und komfortable Anwendung.
  • Alle Pulverschaufeln sind einzeln verpackt und in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
  • Einfach die Größe Ihrer Schaufel auswählen, auspacken und verwenden.
  • SteriWare™ Schaufeln können als Volumenmessschaufeln verwendet werden: Durch Nivellieren des überschüssigen Pulvers erhalten sie das angegebene Sollvolumen.
  • Sie sind in vielen verschiedenen Größen von 25 ml (0,9 oz.) bis 1.000 ml (36 oz.) erhältlich.
  • Direkt aus dem Beutel verwenden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe sind so konzipiert, dass sie wiederholt verwendet werden können.
  • Wenn Sie das Pulver nach dem Ausschöpfen messen wollen, erhalten Sie durch Entfernen des überschüssigen Pulvers das genaue Volumen.
  • Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
  • BSE/TSE-frei
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 150 ml
Einwegprodukt Ja
Breite (metrisch) 68 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 216 mm