Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™
BIOPHARMA
Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist. Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ ist ideal für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8045R-60S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12917945
  • 144.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt in einer ultra-starker Verpackung mit leicht zu öffnendem Design
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Große Auswahl an verschiedenen Größen erhältlich
  • Für eine gute Herstellungspraxis (GMP), um den Kontakt mit dem Produkt so gut wie möglich zu vermeiden
  • Der ergonomische Griff ist hoch oben auf der Schaufel positioniert
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Einzeln verpackt
Ja
Rot
Polystyrol
60 mL
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120306 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/02/2025 Catalog Number8045R-60S
Chargennummer121300 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number8045R-60S
Chargennummer120305 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/11/2024 Catalog Number8045R-60S
Chargennummer118554 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/06/2024 Catalog Number8045R-60S
Chargennummer118335 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/05/2024 Catalog Number8045R-60S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ roter Einweg PharmaScoop™ > dimCapacityMetric: 60 ml