Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Red)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7239876 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
60 mL
125 mL
250 ml
1.000 ml
2500 mL
Packungsgröße:
100 Stück
15 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17594586
Marke: Sampling Systems™ 8045R30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Disposable Red SteriWare™ PS PharmaScoops™ are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
  • Unsere roten Einwegschaufeln sind ein beliebtes Produkt für die Verwendung bei Labor-, Produktions- und Qualitätsarbeiten.
  • Durch die hellrote Farbe sind sie leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Pulver zurückgelassen wurden.
  • Die roten Schaufeln eignen sich perfekt für die Verwendung bei Lebensmitteln, Chemikalien und Pharmazeutika.
  • Unser komplettes Sortiment an SteriWare™ Einweg-Pulverschaufeln (Spaten) wird in einem Reinraum der Klasse 100.000 hergestellt und verpackt, um die Reinheit zu gewährleisten.
  • Sie sind so konzipiert, dass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können, ohne dass eine kostenintensive Reinigung erforderlich ist.
  • Die sterilen Schaufeln haben einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6.
  • PharmaScoops™ sind ideal für die Probennahme und die Dispensierung von Pulvern und Granulaten.
  • Die Schaufeln können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe befinden sich hoch oben am Körper und halten dadurch die Hand vom Pulver fern.
  • Die Schaufeln werden mit vollständiger Dokumentation geliefert, einschließlich Chargen-Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung für die Sterilisation.
  • Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Polystyrol (PS) ist ideal für die meisten Anwendungen, da es stark und steif ist.
  • Vielzahl an Größen von 30 ml bis 2.500 ml
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1.01 oz.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Rot
Einwegprodukt Ja
Produkttyp Einwegschaufel
Material Polystyrol