Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Powder Thief aus HDPE
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138913 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 11935636
Marke: Sampling Systems™ 8060H510
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg Powder Thief aus HDPE ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen im Schüttgut.
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Specifica
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 10 ml
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 500 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato