Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Forceps (Tweezers)
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239889 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 17594676
Marke: Sampling Systems™ 8630A115S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Our Sterile single use SteriWare™ Forceps (Tweezers) are completely manufactured in a cleanroom to ensure cleanliness. They come with full documentation that confirms food grade and sterility.
  • Unsere Einweg-Pinzetten sind sowohl steril als auch in nicht steril erhältlich.
  • Sie eignen sich zum Anheben und Bewegen kleiner Gegenstände wie Tabletten, Proben usw.
  • Die Griffe sind gewellt und bieten so zusätzlichen Halt.
  • Diese leichten Pinzetten eignen sich für Lebensmittel-, chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen.
  • Diese Pinzetten können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die sterilen Pinzetten wurden durch Gammabestrahlung aufbereitet.
  • Aus PS mit Gütegrad für Lebensmittel hergestellt.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen.
  • BSE/TSE-frei
  • Zur Vermeidung von Kontaminationen wurden sie in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und verpackt.
  • Sie werden mit einer vollständigen Dokumentation geliefert, die den Gütegrad für Lebensmittel und die Sterilität bestätigt.
Spezifikation
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 115 mm
Sterilität Unsteril
Verpackungsart Beutel