Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz
Entwickelt für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignen sich ideal für die Entnahme von Proben aus mehreren Schichten von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 8073H-500
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einweg-Probenehmer mit Schlitz | |
20 pro Packung | |
Unsteril | |
620 mm |
HDPE | |
100 ml | |
25 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
121541 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 8073H-500 |
121011 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | 8073H-500 |
110558 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2023 | 8073H-500 |
109402 | Konformitätsbescheinigung | 22/05/2023 | 8073H-500 |
121148 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8073H-500 |