Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz
BIOPHARMA
Entwickelt für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignen sich ideal für die Entnahme von Proben aus mehreren Schichten von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8073J-1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809461
  • 321.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Probenehmer mit Schlitz
20 pro Packung
Unsteril
1000 mm
HDPE
500 ml
40 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer110319 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/10/2023 Catalog Number8073J-1000
Chargennummer109519 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2023 Catalog Number8073J-1000
Chargennummer103233 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/12/2022 Catalog Number8073J-1000
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz > Sterilität: Nicht steril