Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15442785 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
170 mL
500 ml
Länge (metrisch):
620 mm
970 mm
1000 mm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15442785
Marke: Sampling Systems™ 8073H1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignen sich ideal für die Entnahme von Proben aus mehreren Schichten von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Einweg-Probenehmer mit Schlitz
Material HDPE
Enthält 20 pro Packung
Kapazität (metrisch) 170 mL
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 970 mm