Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz
BIOPHARMA
Entwickelt für die Entnahme von Einzelproben in Kompositmaterial aus der oberen, mittleren und unteren Schicht eines Pulverbetts. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitzen eignen sich ideal für die Entnahme von Proben aus mehreren Schichten von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 8073H-1000S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12712467
  • 271.44 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Probenehmer mit Schlitz
20 pro Packung
Steril
970 mm
HDPE
170 mL
25 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer120825 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number8073H-1000S
Chargennummer118037 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/08/2024 Catalog Number8073H-1000S
Chargennummer116280 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/06/2024 Catalog Number8073H-1000S
Chargennummer108056 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/07/2023 Catalog Number8073H-1000S
Chargennummer107351 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog Number8073H-1000S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit Schlitz > Sterilität:Steril