Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenlöffel sind eine Reihe kostengünstiger Einweglöffel, die eine schnelle und effiziente Oberflächenprobenahme von Pulvern und Granulaten ermöglichen.
55.10 € - 125.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12782467
|
Sampling Systems™
8088A-03S |
3 ml | Weiß | 173 mm | Steril |
125.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15589634
|
Sampling Systems™
8088R-10S |
10 ml | Rot | 185 mm | Steril |
80.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15849461
|
Sampling Systems™
8088A-03 |
3 ml | Weiß | 173 mm | Unsteril |
55.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15859461
|
Sampling Systems™
8088A-10 |
10 ml | Weiß | 185 mm | Unsteril |
63.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15869461
|
Sampling Systems™
8088B-10 |
10 ml | Blau | 185 mm | Unsteril |
60.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15879461
|
Sampling Systems™
8088B-10S |
10 ml | Blau | 185 mm | Steril |
103.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12544366
|
Sampling Systems™
8088A-10S |
10 ml | Weiß | 185 mm | Steril |
77.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Probenlöffel | |
Ja |