Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke: Sampling Systems™ 8095A-250S
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
- In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Einweg-Spatel | |
250-mm-Klinge | |
Steril | |
330 mm |
Polystyrol | |
100 Spatel | |
Weiß | |
19 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
121389 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2025 | 8095A-250S |
120796 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | 8095A-250S |
117899 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2024 | 8095A-250S |
117018 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2024 | 8095A-250S |
116281 | Konformitätsbescheinigung | 30/10/2023 | 8095A-250S |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur