Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138876 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
14 Stück
Artikelnummer. 15330664
Marke: Sampling Systems™ 8111H200S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus chemikalienbeständigem, lebensmitteltauglichem HDPE. Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulvertrichter sind ideal für den Transfer und die Probenahme von Pulvern.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 200 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 40 mm
Material HDPE
Menge 10 Pk.
Sterilität Steril