Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Messer
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) Griff | 100 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 160 mm |