Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Material:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylen
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Die SteriWare™ Reinigungszettel sind die perfekte Möglichkeit, Ihr Reinigungsverfahren zu testen und zu validieren.
- Die Reinraumproduktion verbessert die Reinheit des Endprodukts.
- Jeder Zettel wird zu 100 % inspiziert und anschließend einzeln im Reinraum verpackt.
- Sterile Zettel sind ebenfalls ab Lager erhältlich.
- Die Zettel sind ab Lager in den gängigen Größen, Materialien und Oberflächen erhältlich.
- Wird zu Validierungszwecken mit Konformitätszertifikat geliefert.
- Beliebte Reinigungszettel sind aus PP, Nylon, PS, PVC und HDPE.
- Es gibt eine große Auswahl an anderen Zetteln.
- Hergestellt aus hochwertigem, reinem Material.
- Einzeln verpackt in Reinräumen der Klasse 10.000.
- Erhältlich mit chargenspezifischer Konformitätsbescheinigung.
- Sterile Ausführungen sind mit einem Bestrahlungszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) | 50 mm |