Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17564646 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Material:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylen
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17564646
Marke: Sampling Systems™ 8352PP100S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
  • Die SteriWare™ Reinigungszettel sind die perfekte Möglichkeit, Ihr Reinigungsverfahren zu testen und zu validieren.
  • Die Reinraumproduktion verbessert die Reinheit des Endprodukts.
  • Jeder Zettel wird zu 100 % inspiziert und anschließend einzeln im Reinraum verpackt.
  • Sterile Zettel sind ebenfalls ab Lager erhältlich.
  • Die Zettel sind ab Lager in den gängigen Größen, Materialien und Oberflächen erhältlich.
  • Wird zu Validierungszwecken mit Konformitätszertifikat geliefert.
  • Beliebte Reinigungszettel sind aus PP, Nylon, PS, PVC und HDPE.
  • Es gibt eine große Auswahl an anderen Zetteln.
  • Hergestellt aus hochwertigem, reinem Material.
  • Einzeln verpackt in Reinräumen der Klasse 10.000.
  • Erhältlich mit chargenspezifischer Konformitätsbescheinigung.
  • Sterile Ausführungen sind mit einem Bestrahlungszertifikat erhältlich.
Spezifikation
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 100 mm
Verpackungsart Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 100 mm