Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15396317 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Enthält:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15396317
Marke: Buerkle™ 53781004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Deckel
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 mL
Farbe Weiß
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Enthält Mit Deckel
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 161 mm