Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Länge (metrisch):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Enthält:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
- Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
- Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit Deckel |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,07 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 150 mL |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Schaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
| Enthält | Mit Deckel |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |