Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel
Durchstechen Papier- oder Kunststoffbeutel für die Probennahme von Pulvern, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Probenspatel sind steril und einzeln verpackt. Mit oder ohne Schutzhülle erhältlich, um die Probenintegrität zu erhöhen.
23.50 € - 38.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Spatel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 12 mL |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15336327
|
Buerkle™
5378-1009 |
Ohne Hülle | 263 mm |
23.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15346327
|
Buerkle™
5378-1010 |
Mit Hülle | 268 mm |
38.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Eintauchtiefe von 150 mm
- Spitz zulaufende Klinge für einfaches Durchstechen von Papier- oder Kunststoffbeuteln
- Erhältlich mit oder ohne Schutzhülle, die das Risiko einer Probenkontamination verringert
- Solider geformter Griff
- Ideal für Probenahmen aus Pulvern, Granulaten und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
Spezifikation
Spatel | |
Nicht autoklavierbar | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
Polystyrol | |
12 mL | |
Weiß |