Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ detektierbare Probenlöffel
Zur Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten. Die Buerkle™ SteriPlast™ detektierbaren Löffel werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
66.80 € - 81.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Detektierbarer Probenlöffel |
---|---|
Material | Polystyrol |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15684114
|
Buerkle™
5378-2011 |
127 mm | 2,5 mL |
66.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15694114
|
Buerkle™
5378-2012 |
170 mm | 10 ml |
81.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Einzeln verpackt für den Einmalgebrauch
- Produktion, Montage und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- Kann von Farbscannern, Metalldetektoren oder Röntgenstrahlen erkannt werden
Compliance
Lebensmittelanforderungen der EU
Spezifikation
Detektierbarer Probenlöffel | |
Nicht autoklavierbar | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten |
Polystyrol | |
Ja | |
Blau |