Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Bio Probenlöffel
Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, kann vollständig recycelt werden. SteriPlast™ Bio Probenlöffel haben noch immer alle geeigneten Eigenschaften von herkömmlichem Polyethylen.
Marke: Buerkle™ 5379-1012
53.96 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Produkt und Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen
- "Grünes" PE, weiß
- Einzeln verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert
- Produktion und Verpackung nach Reinraumklasse 7
- EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
- Erhältlich in zwei Größen: 2.5 ml (Teelöffel) und 10 ml (Esslöffel)
Spezifikation
Löffel | |
Nicht autoklavierbar | |
Recyclebar | |
Weiß | |
170 mL |
Grünes Polyethylen (aus erneuerbaren Rohstoffen) | |
10 ml | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten |