Learn More
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petrischale, aus Kalk-Soda-Glas
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 237555904
129.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11735424
  • 148.72 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen.
  • Blasen- und schlierenfrei
  • Gleichmäßige Nähbodenverteilung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur
30 mm
Kalknatronglas
10 St./Packung
200 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    28
    Stunden
    4
    Minuten
    27
    Sekunden
    48
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences STERIPLAN™ Petrischale, aus Kalk-Soda-Glas > Durchmesser 200 x 30 mm