Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farbe:
Schwarz
Weiß
Typ:
Antistatisches Waageschälchen
Standard
Wägeschiffchen
Form:
Diamant
Diamantförmig
Quadratisch
Tamaño de la unidad:
500 Stück
Descrizione
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
- Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
- Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
- Wird nichtsteril geliefert
Specifica
Specifica
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polystyrol |
| Form | Quadratisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Antistatisches Waageschälchen |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Breite (metrisch) | 80 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto