Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12407702
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Farbe:
Schwarz
Weiß
Typ:
Antistatisches Waageschälchen
Standard
Wägeschiffchen
Form:
Diamant
Diamantförmig
Quadratisch
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12407702
Marke: Thermo Scientific™ WB30206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
  • Aus hochstabilem Polystyrol
  • Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
  • Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
  • Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
  • Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
  • Wird nichtsteril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 7 ml
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Typ Standard
Länge (metrisch) 44 mm
Breite (metrisch) 44 mm