Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Marke:  Thermo Scientific™ WB30321
52.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11894712
  • 72.50 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
  • Aus hochstabilem Polystyrol
  • Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
  • Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
  • Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
  • Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
  • Wird nichtsteril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Weiß
Quadratisch
44 mm
7 ml
Polystyrol
Wägeschiffchen
44 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    14
    Minuten
    44
    Sekunden
    45
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen >