Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden.
Marke: Thermo Scientific™ WB30337
143.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den neuen und verbesserten Thermo Scientific™ Sterilin™ Wägeschiffchen mit abgerundeten Ecken können Sie einen Trichter zum einfachen Ausgießen und vollständigen Probentransfer bilden. Alle Größen in 250er-Packungen erhältlich, 500 Stück pro Karton.
- Aus hochstabilem Polystyrol
- Die hydrophobe Oberfläche stellt sicher, dass keine Absorption von Wasser aus der Atmosphäre oder Probe stattfindet
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß zur Gewährleistung der Eignung für verschiedenfarbige Probenmaterialien
- Antistatisch, damit das Pulver nicht kleben bleibt
- Flachboden für eine sichere, feste Ablage auf der Waagenschale
- Wird nichtsteril geliefert
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Diamantförmig | |
Antistatisches Waageschälchen | |
100 mm |
100 ml | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
120 mm |