Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Beschreibung:
Dosierung: 120 mg/l
Dosierung: 20 mg/l
Undosiert
Material:
PET
Polystyrol
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
- Flexibles Polystyrol
- Robustes, ungiftiges PETG
- NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
- Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
- Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
- Blau: vordosiert
- Grün: nicht vordosiert
- Originalitätssiegel für Integrität der Proben
- Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
- Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 350 ml |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Dosierung: 20 mg/l |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 144 |
Sterilität | IRR (gammabestrahlt) |
Form | Rechteckig |
Verschlussmaterial | HDPE |