Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Form:
Quadratisch
Rechteckig
Rund
Square
Beschreibung:
Dosed 20mg/L
Dosierung: 120 mg/l
Dosierung: 20 mg/l
Undosiert
Material:
PET
Polystyrol
Description
Mit diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben können Sie problemlos Proben von chloriertem oder nicht-chloriertem Wasser für mikrobiologische Analysen nehmen. Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar.
- Verfügbar in den folgenden Herstellungsmaterialien:
- Flexibles Polystyrol
- Robustes, ungiftiges PETG
- NEU: leichtes PRT für einfachere Handhabung
- Leer oder mit Natriumthiosulfat vordosiert
- Polystyrol- und PETG-Flaschen verfügen über farbcodierte Etiketten zur besseren Unterscheidung:
- Blau: vordosiert
- Grün: nicht vordosiert
- Originalitätssiegel für Integrität der Proben
- Chargennummer für umfassende Nachvollziehbarkeit
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Dosisniveau 20 mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem niedrigen Chlorgehalt
- Dosisniveau 120mg/h: Geeignet für das Neutralisieren von Wasserproben mit einem hohen Chlorgehalt
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spécification
Spécification
Fassungsvermögen | 500 ml (0.13 gal.) |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,13 gal. |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Undosiert |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 70 |
Sterilität | IRR (gammabestrahlt) |
Form | Rund |
Verschlussmaterial | HDPE |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M560750 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2025 | 500WSCNT |
M560120 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 500WSCNT |
M560110 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 500WSCNT |
M560100 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 500WSCNT |
M559030 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | 500WSCNT |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Sterilin™ Flaschen für Wasserproben >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu