Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ dreifach verpackte Polystyrol-Behälter
Verwenden Sie die dreifach verpackten Thermo ™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter in Krankenhausräumen und anderen sterilen Bereichen.
Marke: Thermo Scientific™ 128DB/IRR
399.48 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die dreifach verpackten Thermo ™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter in Krankenhausräumen und anderen sterilen Bereichen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Jeder Behälter ist:
- Dreifach verpackt mit zwei Aufreißbeuteln in einem großen Außenbeutel
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Gekennzeichnet mit einem Bestrahlungspunkt zur Gewährleistung der Sterilität sowie mit Chargendetails für vollständige Rückverfolgbarkeit
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Verwendungsmethode:
Gehen Sie bei der Verwendung wie folgt vor:
- Das Gerät wird zuerst aus dem Außenbeutel im Karton entnommen
- Der äußere der beiden versiegelten Beutel kann in nicht steriler Umgebung geöffnet werden. Reißen Sie ihn vorsichtig wie angegeben entlang der Linie auf.
- Der Innenbeutel kann vom Personal im sterilen Arbeitsbereich problemlos aus dem Außenbeutel herausgezogen werden, um einen sterilen Transfer von einem Bereich zum nächsten zu gewährleisten
- Der Behälter kann dann aus dem zweiten versiegelten Beutel im sterilen Feld entnommen werden
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar. Dieses Produkt unterliegt einer Mindestbestellmenge. Weitere Details erhalten Sie bei unserem Kundendienst.
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. CE-Kennzeichnung entsprechend europäischer Richtlinie 98/79/EG. | |
31 mm | |
Bedruckt |
Ja | |
Zylindrisch | |
30 ml | |
Polypropylen | |
94 mm | |
150/Karton |