Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Besondere Petrischalen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Spezialpetrischalen können Sie nicht-standardmäßige Anwendungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 502VF
139.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin Spezialpetrischalen bieten eine Alternative für nicht standardmäßige Anwendungen.
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
90-mm-Schalen gemäß EN ISO 24998:2008-Norm getestet | |
Durchsichtig | |
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt | |
2 | |
20 | |
16 mm | |
90 mm |
Petrischale, 2 Fach,90 mm | |
Rund | |
Petrischale | |
500 | |
3 | |
16 in. |