Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Besondere Petrischalen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Spezialpetrischalen können Sie nicht-standardmäßige Anwendungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 101VBLUE
175.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21955" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.96500kg
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Spezialpetrischalen können Sie nicht-standardmäßige Anwendungen durchführen. Es gelten Mindestbestellmengen.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
90-mm-Schalen gemäß EN ISO 24998:2008-Norm getestet | |
Blau | |
Rund | |
Petrischale | |
20 | |
16,2 mm |
Petrischale, 90 mm | |
Polystyrol | |
Steril | |
500 | |
3 | |
90 mm |