Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Besondere Petrischalen
Mit Thermo Scientific™ Sterilin™ Spezialpetrischalen können Sie nicht-standardmäßige Anwendungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 101VRED
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin Spezialpetrischalen bieten eine Alternative für nicht standardmäßige Anwendungen.
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
90-mm-Schalen gemäß EN ISO 24998:2008-Norm getestet | |
Flach | |
Rund | |
Unbehandelt | |
500 | |
3 | |
90 mm |
Petrischale, 90 mm | |
Red | |
Aseptically Manufactured | |
Petrischale | |
20 | |
16.2 mm |