Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Ideal für die Verwendung mit Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen von Kunststoffröhrchen sind.
Marke: Thermo Scientific™ 99445-16X
297.99 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verlassen Sie sich für Hochtemperatur-Anwendungen mit aggressiven Chemikalien auf diese Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas. Thermo Scientific™ Sterilin™ randlose Rundbodenröhrchen aus Borosilikatglas sind ideal für Proben geeignet, die empfindlich gegen auslaugbare Substanzen aus Kunststoffröhrchen sind.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
- Randloses Röhrchenprofil
- Lieferung ohne Kappen
- Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformationen
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
16 mm | |
Autoklavierbar | |
Pyrex Borosilikatglas | |
250 | |
1000-er Karton (Packungen mit 250 Stück) | |
125 mm |
Randloses Röhrchen | |
19 ml | |
1000 | |
Nicht steril | |
0,6424 fl oz. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen