Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Bei diesen 95 kPa-konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Transportbehältern können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein.
Marke: Thermo Scientific™ 128BBAC
93.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
- Die 1/2-Dreh-Kappe sorgt für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
- Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Lieferung in praktischer Abpackung: 50/Packung
- Geeignet für Zentrifugierung bei 3.800 x g
- Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
30 ml | |
Quickstart Universalbehälter mit Borsäure | |
94 mm | |
400/Karton |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter) | |
Bedruckt |