Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11339633
Click to view available options
Beschriftung:
Bedruckt
Glatt
Ohne Beschriftung
Enthält:
Behälter
Borsäure
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 11339633
Marke: Thermo Scientific™ 128B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die auslaufsicheren, für 95 kPa geeigneten 30 ml-Transportbehälter mit CE-Kennzeichnung gewährleisten eine hervorrage thermische und chemische Beständigkeit.
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
  • Die 1/2-Dreh-Kappe sorgt für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
  • Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Lieferung in praktischer Abpackung: 50/Packung
  • Geeignet für Zentrifugierung bei 3.800 x g
  • Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universalbehälter
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 30 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Beschreibung Quickstart-Universalbehälter
Durchmesser (metrisch) 31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter)
Höhe (metrisch) 94 mm
Enthält Behälter
Beschriftung Bedruckt
Anzahl pro Karton 400/Karton