Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
GREENER_CHOICE
Die auslaufsicheren, für 95 kPa geeigneten 30 ml-Transportbehälter mit CE-Kennzeichnung gewährleisten eine hervorrage thermische und chemische Beständigkeit.
Marke:  Thermo Scientific™ 128A
110.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11339133
  • 212.00 € / 400 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
  • Die 1/2-Dreh-Kappe sorgt für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
  • Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
  • Lieferung in praktischer Abpackung: 50/Packung
  • Geeignet für Zentrifugierung bei 3.800 x g
  • Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universalbehälter
Zylindrisch
30 ml
Quickstart-Universalbehälter
94 mm
400/Karton
Polystyrol
Nicht steril
Polypropylen
31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter)
Ohne Beschriftung
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM556180 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number128A
ChargennummerM552430 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number128A
ChargennummerM551140 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog Number128A
ChargennummerM555080 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/01/2025 Catalog Number128A
ChargennummerM548530 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number128A
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett >