Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ QuickStart Universal-Polystyrolbehälter, 30 ml, QuickStart Universal, ohne Etikett
Die auslaufsicheren, für 95 kPa geeigneten 30 ml-Transportbehälter mit CE-Kennzeichnung gewährleisten eine hervorrage thermische und chemische Beständigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 128C
111.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ Quickstart 30 ml-Polystyrol-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Verbesserte Leistung, einfache Handhabung. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
- Die 1/2-Dreh-Kappe sorgt für eine verbesserte Handhabung durch den Endbenutzer
- Erhältlich mit Borsäure (0,4g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Lieferung in praktischer Abpackung: 50/Packung
- Geeignet für Zentrifugierung bei 3.800 x g
- Chargennummer auf jedem Behälter gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
30 ml | |
Quickstart-Universalbehälter | |
94 mm | |
400/Karton |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
31 mm (Kappe), 24,5 mm (Behälter) | |
Glatt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M554630 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2025 | 128C |
M555100 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 128C |
M553920 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 128C |
M552450 | Konformitätsbescheinigung | 13/01/2025 | 128C |
M549160 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 128C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30