Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Universalbehälter aus Polystyrol, 30 ml, ohne Etikett
Die Sterilin 30 ml-Universalbehälter aus Polystyrol bestechen durch eine klassische Durchflussdichtung mit 1-1/2-Drehverschluss und gewährleisten eine hervorragende Probenaufbewahrung.
125.00 € - 235.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Universalbehälter |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Zylindrisch |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12501299
![]() |
Thermo Scientific™
128A/FS |
Universalbehälter | Ohne Beschriftung | 400/Karton |
125.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12511299
![]() |
Thermo Scientific™
128B/FS |
Universalbehälter | Bedruckt | 400/Karton |
126.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12521299
![]() |
Thermo Scientific™
128C/FS |
Universalbehälter | Glatt | 400/Karton |
128.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11758918
|
Thermo Scientific™
128SA |
Universalbehälter und Löffel | Ohne Beschriftung | 400/Karton | N/A | ||||||
11768918
|
Thermo Scientific™
128SB |
Universalbehälter und Löffel | Bedruckt | 400/Karton | N/A | ||||||
11309143
|
Thermo Scientific™
128SC |
Universalbehälter und Löffel | Glatt | 400/Karton | N/A | ||||||
12799855
|
Thermo Scientific™
128BBAC/50 |
Universalbehälter mit Borsäure | Bedruckt | 400/Karton | N/A | ||||||
Beschreibung
Gewährleisten Sie eine hervorragende Probenhaltung mit Thermo Scientific™ Sterilin Polystyrol 30-ml-Universalbehältern, die über eine herkömmliche Durchflussdichtung mit 1–1/2-Drehverschluss verfügen. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 95 kPa-Compliance gewährleistet leckagefreie Leistung und Transportfähigkeit (außer Löffelvarianten)
- Erhältlich mit Borsäure (0.4 g) vorgefüllt zur Erhaltung von Urinproben
- Eignet sich für die Zentrifugation bei 3,800 x g
- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Universalbehälter | |
Zylindrisch | |
Polypropylen | |
94 mm |
Polystyrol | |
30 ml | |
31 mm |