Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, 30 ml-Allzweckbehälter aus Polypropylen, ohne Etikett
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Der 95 kPa-konforme und Ce-zertifizierte auslaufsichere 30 ml-Behälter mit Schnellstart-1/2-Drehverschluss sorgt für eine hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
151.20 € - 186.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Behälter |
---|---|
Material | Polypropylen |
Form | Zylindrisch |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Verschlusstyp | Mehrfachversiegelung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Beschriftung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12663546
![]() |
Thermo Scientific™
128B/P |
Universalbehälter | 30 ml | Bedruckt | 400/Karton |
168.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12673546
![]() |
Thermo Scientific™
128C/P |
Universalbehälter | 30 ml | Glatt | 400/Karton |
171.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12683546
![]() |
Thermo Scientific™
128BBAC/P |
Universalbehälter mit Borsäure | 30 ml | Bedruckt | 400/Karton |
186.00 €
400 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12693546
|
Thermo Scientific™
128SB/P |
Universalbehälter mit Löffel | 30 mL | Bedruckt | 400 | N/A | |||
Beschreibung
Bei diesen mit der 95 kPa-Vorschrift konformen und mit CE-Kennzeichnung versehenen, auslaufsicheren 30 ml-Behältnissen der Marke Thermo Scientific™ Sterilin™ 30 ml-Polypropylen-Universalbehältnisse können Sie sich einer hervorragenden Temperatur- und chemischen Beständigkeit sicher sein. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
Eigenschaften:
- Aseptisch hergestelltes, ultrareines Polypropylen
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Geeignet für die Zentrifugation bei 9,500 × g
- Multi-Seal „Quick Start“-Kappe für verbesserte Handhabung und unübertroffene leckagefreie Leistung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit durch auf jedem Behälter aufgedruckte Chargennummer
- Gekennzeichnet mit Patientendaten und erhältlich entweder undosiert, dosiert mit Borsäure-Konservierungsmittel (0.4 g) oder mit einem losen Löffel
Bestellhinweis:
Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Behälter | |
Zylindrisch | |
Mehrfachversiegelung | |
94 mm |
Polypropylen | |
30 ml | |
31 mm | |
400/Karton |