Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff
GREENER_CHOICE
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 200C
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12027502
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
  • Aus ungiftigem Polyethylen niedriger Dichte hergestellt
  • Ein integrierter Saugball verhindert Kontaminationen im Zusammenhang mit separaten Gummisaugbällen
  • Ausgezeichnete Transparenz und gleichmäßige Dicke
  • Präzise Graduierungen an der 1 ml- und 3 ml-Version stellen konsistente Ergebnisse sicher
  • Können für die Probenlagerung und den Transport heißversiegelt werden
  • Heißversiegelte Saugbälle sind für die Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff geeignet
  • 3ml-Graduierung: geeignet für Blutbanken und die allgemeine Verwendung im Labor
  • Mit engem Stiel: geeignet für den Einsatz als Tiefkühlfläschchen, für die Sedimentation und den Transport
  • Mit 1 ml-Graduierung: geeignet für allgemeine Laboranwendungen, Lagerung und Transport
  • von Proben
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 ml, graduiert
Nicht steril
500/Packung; 3000/Karton
LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Ja
3 ml