Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 201C
35.24 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Überführen Sie Flüssigkeiten sicher und präzise mit den Thermo Scientific™ Sterilin™ Transferpipetten aus Kunststoff. Sie sind ideal für die allgemeine Verwendung im Labor, die Probenlagerung und den Transport geeignet.
- Hergestellt aus nicht toxischem Polyethylen niedriger Dichte
- Integrierter Befüllungskolben schließt Kontaminationen aus, die mit einem separaten Gummibalg einhergehen können
- Ausgezeichnete Transparenz und einheitliche Dicke
- Präzise Graduierungen auf den 1 und 3 ml-Modellen gewährleisten konsistente Ergebnisse
- Kann für die Aufbewahrung und den Transport hitzeversiegelt werden
- Hitzeversiegelte Kolben für die Aufbewahrung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff geeignet
- 3 ml-graduiert: geeignet für Blutbanken und allgemeine Laboranwendungen
- Enger Stiel: geeignet für die Verwendung als Gefrierröhrchen, für Sedimentierung und Transport
- 1 ml graduiert: geeignet für allgemeine Laboranwendungen, Aufbewahrung und Transport
- von Proben
- Nicht in allen geographischen Regionen erhältlich
Spezifikation
LDPE | |
Ja | |
1 ml |
Nicht steril | |
500 |