Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Kunststoff
Vergrößern Sie mit diesen Kunststoff-Kulturröhrchen Ihre Vielseitigkeit bei Kulturanwendungen. Mit einem Beschriftungsfeld und einer Verschlusskappe mit zwei Positionen sind die Röhrchen ideal für Suspensionszellkulturen geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 75CTP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10000kg
Beschreibung
Vergrößern Sie mit diesen Kunststoff-Kulturröhrchen Ihre Vielseitigkeit bei Kulturanwendungen. Mit einem Beschriftungsfeld und einer Verschlusskappe mit zwei Positionen sind die Röhrchen ideal für Suspensionszellkulturen geeignet.
- Verschlusskappe mit zwei Positionen: kann für den Gasaustausch offengelassen oder für sicheres Abdichten geschlossen werden
- Große weiße Beschriftungsfläche zur einfachen Kennzeichnung
- Aufgedruckte Graduierungen
- Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
Spezifikation
Culture Tube | |
Dual-Position | |
25 | |
Sterile | |
Printed |
12 mm | |
Polypropylene | |
500 | |
4 mL |